EP0030076001
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reload 384
PCR clean, tip capacity × L 0.1-20 μL × 42 mm, white tip, case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
팁 용량 × 길이:
0.1-20 μL × 42 mm
무균:
non-sterile
특징:
PCR clean
포장:
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
제조업체/상표:
Eppendorf® 0030076001
제품 EP0030076001은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
무균
non-sterile
특징
PCR clean
포장
case of 3,840 ea (10 trays x 384 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030076001
팁 용량 × 길이
0.1-20 μL × 42 mm
색상
white tip
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Designed for a cone distance of 4.5 mm
- epT.I.P.S. 384 pipette tips build a system together with the Research plus and Xplorer plus 16 and 24 channel pipettes for utmost safety and reliability
- Innovative SOFTattach technology allows for reliable tip fit and tightness
- Fill a whole 384 well plate without loosening pipette tips
- Perfect tip alignment by extraordinary coaxiality for safe plate maneuvering and liquid transfer
- The tip shape of the epT.I.P.S. 384 is adjusted to perfectly fit the wells of 384 well plates
- Tip attachment forces reduced by 40% per cone compared to 8 and 12 channel pipettes
- Tip ejection forces reduced by SOFTattach for ergonomic working conditions
- Available as reload, and set
- Available in purity grades: Eppendorf Quality and PCR clean
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.