주요 문서
EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
violet
크기
L
무균
sterile
특징
Eppendorf Biopur®
포장
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030075188 (EU)
용적 × 길이
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
색상
violet
외래 활성
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)