주요 문서
EP0030075099
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (76 mm), green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
제품 EP0030075099은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
green (Tray)
무균
sterile
특징
DNase free
포장
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030075099
길이
(76 mm)
최대 용적
1.25 mL
크기
(50-1250 μL)
용적
50—1250 μL
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur® offer the highest biological purity grade, Guaranteed PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free.
  • For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology.
  • Each production lot inspected continuously by independent laboratory.
  • Packed in racks with 96 tips.
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)