주요 문서
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
제품 EP0030075030은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
yellow (Tray)
무균
sterile
특징
DNase free
포장
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030075030
길이
(53 mm)
최대 용적
200 μL
크기
(2-200 μL)
용적
2—200 μL
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)