주요 문서
EP0030048130
Eppendorf® Varitips P
pkg of 100 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
무균:
non-sterile
포장:
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
제조업체/상표:
Eppendorf® 0030048130
제품 EP0030048130은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
pkg of 100 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 0030048130
특징 및 장점
  • Use Varitips P for aspirating 1 mL to 10 mL from beakers using the positive displacement principle
  • Use Varitips S in combination with the Eppendorf Maxitip to aspirate between 2.5 mL and 10 mL of liquid from tall, narrow-necked vessels using the air cushion principle
  • Valve for Varitips ensures drip-free dosing of liquids with high vapor pressure
  • The graduation on Varitips ensures accurate dosing of non-aqueous liquids
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)