주요 문서
EMU219411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse ZSCAN4C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩325,105
50 μG
₩580,073
₩325,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩325,105
50 μG
₩580,073
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
₩325,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
ATAAGTTATTAGAATACTTTGCTGTTAATTCTTGAGTTGCTTCTTGCTTTTAGACAGTGTCTTTCTGGTTGGCAGCTTTATAAACCTGTCTTTCTGGCACTAGAGTTTCCAAACATTTTCTGATCTCCACTTTTATTCTCTACAGTGTTCTTGACAGAAGCCTGGCATTCCCTCTGACATTTTCTACATGTTGGGGTTTTCATCCCAAGTCTTAGGGTTGCAAGTTAAATGCATTGCCTCTTCAGACATCTCATGCCATGTCTACTGCTTACAGTTCAAGAATATTTCTCTACATTACTAGAACGACGTTCAAAGTG
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
관련 카테고리
일반 설명
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)