Merck
다음으로 건너뛰기
EM0100
JB-4 Embedding Kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
application(s)
hematology
histology
Quality Segment
storage temp.
room temp
Application
JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It is a technique now widely used for research and clinical diagnosis. JB-4 yields semi-thin sections (0.5μ-2μ) with excellent morphological preservation.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
4534545359EM0300
description
-
description
suitable for microscopy
description
embedding resin for electron microscopy
description
hydrophobic resin for embedding histological samples
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • JB-4 Embedding Solution A (J4954) 800 mL
  • JB-4 Embedding Solution B (J0330) 30 mL
  • Benzoyl Peroxide (J0455) 12 g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
저장 등급
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What are the CAS RN numbers for the kit components?
    1 답변
    1. The CAS numbers for the JB-$ Embedding kit can be found in Section 3 of the SDS for kit components J4954, J0330 and J0455. For kit components, an Advanced Search will need to be utilized. The CAS numbers for J4954 are 868-77-9 and 111-76-2. The CAS numbers for kit component J0330 are 25322-68-3 and 121-69-7. The CAS numbers for kit component J0455 are 84-61-7 and 94-36-0.