esiRNA cDNA 표적 서열
AAAGCGTGGGTGAGCATAAGGTGCACAAAGGAGGTTATAATGGACTTAACCAATGTTTGACAACTACCCAGAAAGAAATATTTCAATGTGATAAATATGGAAAAGTCTTTCATAAGTTTTCAAATTCAAACACATATAAGACAAGACATACTGGAATAAATCTTTTCAAATGTATAATATGTGGCAAAGCTTTTAAACGGTCCTCAACCCTTACTACACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCTTACAGATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCTGCAAACCTTACTACACATAAGAGAATTCATACCGGAGAGAAACCCTACAGATGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGCAGTCCTCAAACCTTACTACACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTCAAC
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ZNF253(56242) , ZNF90(7643)
일반 설명
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.