주요 문서
EHU101621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human R3HDM4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩330,484
50 μG
₩589,817
₩330,484
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩330,484
50 μG
₩589,817
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
₩330,484
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
양식
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
CTTCGGTTCTTCTCCGTGTCCCCCCAGGCCGTGTACACAGCAATGCTAGACAACAGCTTCGAGAGGCTTCTGCTGCACGCTGTCTGCCAGTACATGGACCTCATCTCGGCCAGTGCTGACCTGGAGGGGAAGCGGCAGATGAAGGTCAGTAATCGGCACCTGGATTTCCTGCCGCCGGGGCTGCTCCTGTCCGCCTACCTGGAGCAGCACAGCTGATGGCGGCCCCGCGGAGACCCCGCTGCCACCTCGCCCAGCCATCAAGCCCTCCGATACCTT
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)