esiRNA cDNA 표적 서열
CCAGGGCTGATGGTCTTAAATGCTCATTTTCTGGTTTGGCATGGTGAGTGTTGGGGTTGACATTTAGAACTTTAAGTCTCACCCATTATCTGGAATATTGTGATTCTGTTTATTCTTCCAGAATGCTGAACTCCTTGTTAGCCCTTCAGATTGTTAGGAGTGGTTCTCATTTGGTCTGCCAGAATACTGGGTTCTTAGTTGACAACCTAGAATGTCAGATTTCTGGTTGATTTGTAACACAGTCATTCTAGGATGTGGAGCTACTGATGAAATCTGCTAGAAAGTTAGGGGGTTCTTATTTTGCATTCCAGAATCTTGACTTTCTGATTGGTGATTCAAAGTGTTGTGTTCCTGGCTGATGATCCAGAACAGTGGCTCGTATCCCAAATCTGTCAGCATCTGGCTGTC
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS1(5742)
일반 설명
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터