₩846,510
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... EDNRB(1910)
mouse ... Ednrb(13618)
rat ... Ednrb(50672)
면역원
애플리케이션
- Immunocytochemistry at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 4-11μg/mL using human adrenal tissue
- Western blotting
- Immunofluorescence
Immunohistochemistry (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable