주요 문서
E9138
Corning® reference electrode
Calomel reference electrode
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
크기
1/2 in. (1.3 cm) × 5.1 in. (12.8 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Both feature • Plastic body • Pin-tip connector • 39.5in (99cm) lead
Electrode with replaceable junction, recommended for use in redox titrations, solutions containing suspended solids, Tris buffers.
Corning No. 476406
Fill Solutions: Saturated KCl
애플리케이션
For use with pH electrodes and ion-selective electrodes
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)