제품명
Anti-EDEM1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 65 kDa (nonglycosylated human and mouse EDEM1)
antigen 75 kDa
종 반응성
human, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using extract HEK-293T cells expressing recombinant mouse EDEM1 protein.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human EDEM1.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EDEM1(9695)
mouse ... Pvalb(19293)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- Immunoprecipitation at a concentration of 0.5-1.0μg using extract HEK-293T cells expressing recombinant mouse EDEM1 protein.
- Western blotting at a concentration of 0.5-1.0μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human EDEM1.
- Immunofluorescence Microscopy.
- Immunoblotting
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터