클론
EEA1-C33, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~160 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of rat NRK or human HeLa cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
일반 설명
애플리케이션
- Western blotting (at a concentration of 2-4μg/mL using whole extract of rat NRK or human HeLa cells)
- Immunofluorescence Analysis
- Immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터