주요 문서
E7523
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-5a Expression Vector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106621
NACRES:
NA.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
저장 온도
−20°C
애플리케이션
For cytoplasmic expression
법적 정보
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)