주요 문서
E5155
Sigma-Aldrich
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
농도
0.5 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
기타 정보
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.