조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 팩 크기/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C21H30O3
CAS 번호:
Molecular Weight:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
213-548-2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1CC3C4CC=C5CC(O)CCC5(C)C4CCC23C
InChI
1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19?,20?,21-/m1/s1
InChI key
UQVIXFCYKBWZPJ-QJYPHQRNSA-N
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)