주요 문서
E2879
Supelco
Ethaverine hydrochloride
동의어(들):
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H29NO4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
431.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)