주요 문서
E2126
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine dihydrochloride
동의어(들):
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH2NH2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
133.02
Beilstein:
3665235
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)