Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
mp
258-260 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , HSD17B1(3292) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges