주요 문서
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
동의어(들):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
396 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup