콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

D8415

Sigma-Aldrich

2′-Deoxyguanosine-8-14C

≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C10H13N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
267.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음

분석

≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)

양식

aqueous ethanol solution

라벨링 범위

40-60 mCi per mmol

저장 온도

−20°C

SMILES string

NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(CO)O3)c2N1

포장

serum bottle

물리적 형태

Ethanol: water (1:1) solution

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.