2-8°C
SMILES string
Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
InChI key
DBZQFUNLCALWDY-PNHWDRBUSA-N
유전자 정보
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
애플리케이션
- to study the effect of m6A modification on suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) expression in colon cancer cells
- to study its effects on the expression of influenza A virus (IAV) proteins in human lung epithelial cell line
- to evaluate its effects on the replication of SV40 virus in BSC40 cells
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.