주요 문서
D7444
Sigma-Aldrich
p38δ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
MAPK13, PRKM13, SAPKA4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩819,511
₩819,511
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩819,511
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩819,511
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
제품 라인
PRECISIO® Kinase
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
220-298 nmol/min·mg
분자량
~71 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MAPK13(5603)
생화학적/생리학적 작용
p38d (SAPK4) is a member of the p38 MAPK family and is activated by chemical and environmental stresses as well as by proinflammatory cytokines. p38d has a TGY dual phosphorylation motif and is activated in response to cellular stresses and proinflammatory cytokines.MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)