D6946
(R)-DRF053 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[3-(2-pyridinyl)phenyl]amino]- 9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol hydrochloride hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).