문서
D6636
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
동의어(들):
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
158.07
Beilstein:
3670046
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable