주요 문서
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
96%
동의어(들):
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩75,922
₩75,922
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩75,922
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
158.07
Beilstein:
3670046
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,922
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
crystals
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing