문서
D5399
SAFC
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
332.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI key
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨