주요 문서
D5307
Sigma-Aldrich
Amplification Grade DNase 1
동의어(들):
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 UNITS
₩1,014,493
₩1,014,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1000 UNITS
₩1,014,493
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.53
₩1,014,493
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
양식
liquid
Quality Level
저장 온도
−20°C
기타 정보
amplification grade** unlisted item
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)