About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H88O5
CAS Number:
Molecular Weight:
733.20
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99% (TLC)
불순물
1,2-isomer, essentially free
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.