Key Documents
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
동의어(들):
4-(Dimethylamino)aniline hemioxalate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline hemioxalate salt, DMPPDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
주의사항
Darkens readily when exposed to air.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges