주요 문서
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
동의어(들):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩62,524
25 G
₩238,221
₩62,524
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩62,524
25 G
₩238,221
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
Molecular Weight:
164.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
202-831-6
NACRES:
NA.22
₩62,524
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
48-50 °C
전이 온도
flash point >112 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup