색상
almost white to brownish-yellow
solubility
ethanol: sparingly soluble 96%
H2O: slightly soluble
chloroform: freely soluble
ether: slightly soluble
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
parasites
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(n1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
InChI key
IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3