주요 문서
D3413
Sigma-Aldrich
(5S,12S)-Dihydroxy-(6E,8E,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥98%, ~100 μg/mL in ethanol
동의어(들):
5,12-DiHETE, (6E)-12-epi-Leukotriene B4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32O4
CAS Number:
Molecular Weight:
336.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
양식
liquid
농도
~100 μg/mL in ethanol
작용기
carboxylic acid
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI key
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
포장
Packaged under Argon.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)