주요 문서
D3139
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N5O6P · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
331.22 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)