주요 문서
D3032
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
동의어(들):
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H82O6
CAS Number:
Molecular Weight:
695.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
~99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)