Merck
다음으로 건너뛰기
D1925
Demecolcine solution
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
동의어(들):
Colcemid solution, N-Deacetyl-N-methylcolchicine solution
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
20 mL
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩108,808
100 mL
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩223,300
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
CAS 번호:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
liquid
₩108,808
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Used for cell synchronization by arresting them at metaphase. Qualified for use in animal component free applications.
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
10295892001P4707P4832
description
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
description
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
description
0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)