주요 문서
D154
Sigma-Aldrich
S(+)-DOI hydrochloride
solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16INO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
357.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +11.85°, c = 1.9 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white
solubility
H2O: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cc(C[C@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-FJXQXJEOSA-N
생화학적/생리학적 작용
Less potent enantiomer of (±)-DOI.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)