추천 제품
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@H](C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@]24O)[C@H]5COC(=O)C5)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C29H46O12/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31/h13-19,21-25,30-32,34-38H,3-12H2,1-2H3/t13-,14?,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-/m0/s1
InChI key
ZTFGOPUOTATSAL-CFVDWFIMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges