주요 문서
D026
Sigma-Aldrich
Pargyline hydrochloride
동의어(들):
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
195.69
Beilstein:
3699487
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
mp
160-163 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Selective MAO-B inhibitor.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)