주요 문서
D0126
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13N4O7P · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
332.21 (free acid basis)
EC Number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
InChI key
VDPLPYMIJCLJEF-OJSHLMAWSA-L
애플리케이션
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate (dIMP) is generated in DNA upon the deamination of adenosine. 2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate may be used to study nitrosative deamination processes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)