문서
CPS260
Sigma-Aldrich
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
동의어(들):
CPS2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.83
형태
liquid
Quality Level
사용
sufficient for 60 mL substrate
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
Storage Class Code