주요 문서
CLS76619
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 9
동의어(들):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩92,974
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩92,974
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.43
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
조인트
joint: stopper9
제조업체/상표
Corning 7661-9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)