주요 문서
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
동의어(들):
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩479,892
₩479,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩479,892
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
₩479,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
green
특징
class A
graduation
포장
pack of 2 ea
case of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7101-15
부피 측정 범위
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
길이
445 mm
용량
15.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)