주요 문서
CLS70165102
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish
dish diam. 100 mm × 20 mm
동의어(들):
glass cell culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩138,852
₩138,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩138,852
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩138,852
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round
soda-lime glass dishes with lids
무균
non-sterile
특징
lid
reusable
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 70165-102
접시 직경
100 mm × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The thermal expansion of Soda Lime Glass is 93.5 x 10-7 cm/cm/°C. The normal service temperature is 110°C and the extreme service temperature is 460°C. These dishes are not designed for rapid thermal shock. The Corning® brand Petri Dishes should be viewed as a low cost alternative to Pyrex® brand Petri Dishes (Catalog CLS3160) which are made from low expansion (32.5 x 10-7 cm/cm/°C) borosilicate glass.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)