CLS6767HS
Corning® LSE™ high speed microcentrifuges
high speed microcentrifuge, 230 V, UK plug, 1/cs
동의어(들):
benchtop centrifuges, centrifuges, microfuge, mini centrifuge
크기 선택
₩2,478,021
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
크기 선택
About This Item
₩2,478,021
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
추천 제품
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
특징
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6767-HS
파라미터
13300 rpm
16300 × g
기술
centrifugation: suitable
길이 × 너비 × 높이
23.5 cm × 29.3 cm × 21.6 cm
중량
8.1 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Press the "Speed/G-Force" knob to toggle the display between rpm and calculated g-force. The LSE High Speed Microcentrifuge incorporates a brushless drive and unique air cooling system to both reduce noise and minimize sample heating even during prolonged runs at maximum speed.
- Fast acceleration to a maximum speed 13,300 rpm/16,300 x g
- Complete with easy access, 24 x 1.5/2.0 mL rotor
- Precise, digital control system
- Set and view rotor speed in rpm or g-force
- Quiet and cool running, even at maximum speed
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.