주요 문서
CLS6750
Corning® LSE 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 120 V AC
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
제품 CLS6750은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
특징
fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
파라미터
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
챔버 너비 × 깊이 × 높이
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
외부 너비 × 깊이 × 높이
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
크기
49 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1L flasks.
특징 및 장점
  • Outstanding temperature uniformity
  • Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
  • Broad temperature range
  • Multiple shelving options
  • Precision control shaking mechanism
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)