주요 문서
CLS64061L
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 1 ea
동의어(들):
pouring funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩227,462
₩227,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩227,462
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
₩227,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE stopcock
polyethylene stopper
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 6406-1L
본체 높이 × O.D.
395 mm × 119 mm
용량
1 L
스템 길이 × O.D.
52 mm × 7 mm
용적
1 L
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These economical separatory funnels are designed to reduce replacement costs by providing replaceable components. The sturdy, durable funnels are designed for long life and maximum safety. The replaceable stopcock assembly has a simple screw thread locking nut and collar which ensure that the stopcock cannot fall out in use. The tip has a 7mm O.D. stem that is also replaceable. Its ground end provides a better grip and helps prevent the tip from falling out.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)