주요 문서
CLS6120P30
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
동의어(들):
conical funnel, squibb separatory funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩30,755
₩30,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩30,755
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩30,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
설명
with short stem
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Corning 6120P-30
직경
30 mm
스템 길이 × 높이 × O.D.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)