주요 문서
CLS6120P100
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
동의어(들):
conical funnel, squibb separatory funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩35,424
₩35,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩35,424
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩35,424
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
설명
with short stem
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Corning 6120P-100
직경
100 mm
스템 길이 × 높이 × O.D.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)